Tiosulfato de amonio 96%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Ammonium hyposulphite, Ammonium thiosulphate
391660025 391660100 391665000
ACRO391660025EA 128 EUR
ACRO391660025 ACRO391660100 ACRO391665000
Tiosulfato de amonio 96%, puro
Tiosulfato de amonio
Formula: H₈N₂O₃S₂
MW: 148.21 g/mol
Pto. de fusión: 150 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015965
Núm. CAS: 7783-18-8
Índice Merck: 13,00565
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Iodimetric ≥95 %