Thioxanthene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
391670010 391670050
ACRO391670010EA 101 EUR
ACRO391670010 ACRO391670050
Thioxanthene 98%
Thioxanthene
Pto. Ebullición: 340 °C (730 mmHg)
Pto. de fusión: 128…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046936
Núm. CAS: 261-31-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥97.5 %