1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 97% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethylene Glycol Bis(2-iodoethyl) Ether
391690050 391690250
ACRO391690050EA 50.6 EUR
ACRO391690050 ACRO391690250
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane 97% estabilizado
1,2-Bis(2-iodoethoxy)ethane
Formula: C₆H₁₂I₂O₂
MW: 369,97 g/mol
Densidad: 2,028 g/cm³
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075008
Núm. CAS: 36839-55-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
Stabilizer copper