(3-Cloropropil)trietoxisilano 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trietoxi(3-cloropropil)silano
391890010 391890050 391890250
ACRO391890010EA 168 EUR
ACRO391890010 ACRO391890050 ACRO391890250
(3-Cloropropil)trietoxisilano 97+%
(3-Cloropropil)trietoxisilano
Formula: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃
Pto. Ebullición: 230 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,004 g/cm³
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018985
Núm. CAS: 5089-70-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %