Magnesium phosphate tribasic hydrate 98+%, puro
Proveedor: Thermo Scientific
391942500 391940010
ACRO391942500EA 32.6 EUR
ACRO391942500 ACRO391940010
Magnesium phosphate tribasic hydrate 98+%, puro
Magnesium phosphate tribasic hydrate
Formula: H₂Mg₃O₉P₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150251
Núm. CAS: 53408-95-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Titration excess HCl 98.0 to 102.0 % (On ignited basis)
Loss on ignition ≤32.0 % (425°C)