tri-Sodio citrato, anhydrous 98%, pure
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Citrato de trisodio
391975000 391970025 391971000
ACRO391975000EA 79.7 EUR
ACRO391975000 ACRO391970025 ACRO391971000
tri-Sodio citrato, anhydrous 98%, pure
tri-Sodio citrato
Formula: C₆H₅Na₃O₇
MW: 258.07 g/mol
Pto. de fusión: 300 °C
Pto. de inflamación: 290 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012462
Núm. CAS: 68-04-2
Índice Merck: 12,08746
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %