3-Iodobenzaldehído 99%
Proveedor: Thermo Scientific
392070010 392070050
ACRO392070010EA 95 EUR
ACRO392070010 ACRO392070050
3-Iodobenzaldehído 99%
3-Iodobenzaldehído
Formula: C₇H₅IO
MW: 232,02 g/mol
Pto. de fusión: 57…60 °C
Número MDL: MFCD00039573
Núm. CAS: 696-41-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 55 to 59 °C
GC ≥98.5 %