4-Iodobifenilo 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Iodo-1,1'-biphenyl
392390010 392390050
ACRO392390010EA 36.7 EUR
ACRO392390010 ACRO392390050
4-Iodobifenilo 97+%
4-Iodobifenilo
Formula: C₁₂H₉I
MW: 280.11 g/mol
Pto. Ebullición: 320 °C
Pto. de fusión: 113 °C
Densidad: 1.584
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019028
Núm. CAS: 1591-31-7
UN: 3077
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 110 to 114 °C
HPLC ≥97.0 %