Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
392140010 392140050
ACRO392140010EA 152 EUR
ACRO392140010 ACRO392140050
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Carbonylchlorohydridotris(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Formula: C₅₅H₄₅ClOP₃Ru
MW: 951,405 g/mol
Pto. de fusión: 204…206 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00049804
Núm. CAS: 16971-33-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Cream to tan to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Ruthenium (Ru) ≥10.3 %