4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
392300010 392300050 392300250
ACRO392300010EA 28.3 EUR
ACRO392300010 ACRO392300050 ACRO392300250
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride 97+%
4-Cyanophenylhydrazine hydrochloride
Formula: C₇H₈ClN₃
Pto. de fusión: 249 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673994
Núm. CAS: 2863-98-1
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %