3-Bromo-4-metilpiridina 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4-picoline
392320010 392320050
ACRO392320010EA 43.3 EUR
ACRO392320010 ACRO392320050
3-Bromo-4-metilpiridina 97%
3-Bromo-4-metilpiridina
Formula: C₆H₆BrN
Pto. Ebullición: 76 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,549 g/cm³
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082592
Núm. CAS: 3430-22-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5600 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %