3-Hydroxyphenylacetylene 95+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
392410010 392410050
ACRO392410010EA 101 EUR
ACRO392410010 ACRO392410050
3-Hydroxyphenylacetylene 95+%
3-Hydroxyphenylacetylene
Formula: C₈H₆O
Densidad: 1,803 g/cm³
Pto. de inflamación: 103 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00078347
Núm. CAS: 10401-11-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5840 to 1.5880 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %