di-Amonio hidrogenocitrato 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
392505000 392500025 392501000
ACRO392505000EA 63.8 EUR
ACRO392505000 ACRO392500025 ACRO392501000
di-Amonio hidrogenocitrato 98%, puro
di-Amonio hidrogenocitrato
Formula: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Densidad: 1,5 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013068
Núm. CAS: 3012-65-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %