3,7-Dimetil-1-octanol 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,7-Dimethyloctan-1-ol
392620500 392622500
ACRO392620500EA 65.9 EUR
ACRO392620500 ACRO392622500
3,7-Dimetil-1-octanol 95%
3,7-Dimetil-1-octanol
Formula: C₁₀H₂₂O
MW: 158,28 g/mol
Pto. Ebullición: 118 °C (15 mmHg)
Densidad: 0,828 g/cm³
Pto. de inflamación: 97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002936
Núm. CAS: 106-21-8
UN: 3082
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %