5-Metilsalicilaldehído 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Hidroxi-5-metilbenzaldehído
392630010 392630050
ACRO392630010EA 45 EUR
ACRO392630010 ACRO392630050
5-Metilsalicilaldehído 99%
5-Metilsalicilaldehído
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Pto. Ebullición: 217 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 54…57 °C
Densidad: 1,0913 g/cm³ (59 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274297
Núm. CAS: 613-84-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
GC ≥98.5 %