(2-Bromoetil)ciclohexano 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cyclohexylethyl bromide, 1-Bromo-2-cyclohexylethane
392640050 392640250
ACRO392640050EA 76.5 EUR
ACRO392640050 ACRO392640250
(2-Bromoetil)ciclohexano 98%
(2-Bromoetil)ciclohexano
Formula: C₈H₁₅Br
MW: 191,11 g/mol
Pto. Ebullición: 209 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 1,221 g/cm³
Pto. de inflamación: 96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019398
Núm. CAS: 1647-26-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %