Methyl 6-bromohexanoate 96+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
392690050 392690250 392691000
ACRO392690050EA 30.8 EUR
ACRO392690050 ACRO392690250 ACRO392691000
Methyl 6-bromohexanoate 96+%
Methyl 6-bromohexanoate
Formula: C₇H₁₃BrO₂
Pto. Ebullición: 150 °C (50 mmHg)
Densidad: 1,316 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00187528
Núm. CAS: 14273-90-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4630 to 1.4650 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %