Tetramethylammonium triacetoxyborohydride 90+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
392850100 392850500
ACRO392850100EA 190 EUR
ACRO392850100 ACRO392850500
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride 90+%
Tetramethylammonium triacetoxyborohydride
Formula: C₁₀H₂₂BNO₆
Pto. de fusión: 95…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012196
Núm. CAS: 109704-53-2
UN: 2813
ADR: 4.3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥90.0 %