Metanosulfinato de sodio 85%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
392960010 392960100 392960500
ACRO392960010EA 38.3 EUR
ACRO392960010 ACRO392960100 ACRO392960500
Metanosulfinato de sodio 85%
Metanosulfinato de sodio
Formula: CH₃NaO₂S
Pto. de fusión: 222…226 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040392
Núm. CAS: 20277-69-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥80 %