3-Metoxipiridina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
393080050 393080250
ACRO393080050EA 162 EUR
ACRO393080050 ACRO393080250
3-Metoxipiridina 97%
3-Metoxipiridina
Formula: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Pto. Ebullición: 65 °C (15 mmHg)
Densidad: 1,083 g/cm³
Pto. de inflamación: 70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00673022
Núm. CAS: 7295-76-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %