3,5-Dibromobenzaldehído 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
393150010 393150050 393150250
ACRO393150010EA 36.5 EUR
ACRO393150010 ACRO393150050 ACRO393150250
3,5-Dibromobenzaldehído 98+%
3,5-Dibromobenzaldehído
Formula: C₇H₄Br₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00156887
Núm. CAS: 56990-02-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥98.0 %