Tetrabutilamonio hidrogenosulfato 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tetrabutylammonium bisulphate, Tetrabutylammonium hydrogensulphate
394200050 394200250 394201000 394205000
ACRO394200050EA 24.6 EUR
ACRO394200050 ACRO394200250 ACRO394201000 ACRO394205000
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato 99%, extra puro
Tetrabutilamonio hidrogenosulfato
Formula: (C₄H₉)₄NHSO₄
Pto. de fusión: 168…172 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011637
Núm. CAS: 32503-27-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 169 to 173 °C
Solubility (10 % in water) Almost clear colorless
Titration with NaOH ≥98.5 %