Amonio hidrogenocarbonato 99% para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Amonio bicarbonato
393210010 393210050 393212500
ACRO393210010EA 87.2 EUR
ACRO393210010 ACRO393210050 ACRO393212500
Amonio hidrogenocarbonato 99% para análisis
Amonio hidrogenocarbonato
Formula: NH₄HCO₃
MW: 79.06 g/mol
Pto. de fusión: 105 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012138
Núm. CAS: 1066-33-7
Índice Merck: 13,00497
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder
Sulfated ash ≤0.05 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤10 ppm
Sodium (Na) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)