2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane 98+%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromobenzaldehyde Ethylene Acetal
393220010 393220050
ACRO393220010EA 53.8 EUR
ACRO393220010 ACRO393220050
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane 98+%
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01318950
Núm. CAS: 10602-01-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %