Molibdato(VI) de potasio 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
393231000
393235000
ACRO393231000EA
80.8
EUR
ACRO393231000
ACRO393235000
Molibdato(VI) de potasio 95%
Molibdato(VI) de potasio
Formula:
K₂MoO₄ Pto. de fusión: 919 °C Densidad: 2,91 g/cm³ (18 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011370 Núm. CAS: 13446-49-6 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Powder and/or chunks |
Assay | ≥94 % |
Chloride (Cl) | ≤0.05 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.03 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.05 % |
Iron (Fe) | ≤0.01 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...