2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
393240050 393240250
ACRO393240050EA 53.9 EUR
ACRO393240050 ACRO393240250
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal 98%
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
Formula: C₉H₉BrO₂
MW: 229.07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00155124
Núm. CAS: 34824-58-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5700 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %