3-Furaldehyde 98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Furan-3-carbaldehyde
393260010 393260050 393260250
ACRO393260010EA 33.7 EUR
ACRO393260010 ACRO393260050 ACRO393260250
3-Furaldehyde 98% estabilizado
3-Furaldehyde
Formula: C₅H₄O₂
MW: 96,09 g/mol
Pto. Ebullición: 145 °C (760 mmHg)
Densidad: 1,15 g/cm³
Pto. de inflamación: 48 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010424
Núm. CAS: 498-60-2
UN: 1199
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 % BHT