Ácido 1,3-dimetilbarbiturico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
393280250 393281000 393285000
ACRO393280250EA 43.4 EUR
ACRO393280250 ACRO393281000 ACRO393285000
Ácido 1,3-dimetilbarbiturico 98%
Ácido 1,3-dimetilbarbiturico
Formula: C₆H₈N₂O₃
Pto. de fusión: 122…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006675
Núm. CAS: 769-42-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥97.5 %