Bismuto (III) hidróxido
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Bismuth hydroxide
393290500 393292500
ACRO393290500EA 41.8 EUR
ACRO393290500 ACRO393292500
Bismuto (III) hidróxido
Bismuto (III) hidróxido
Formula: H₃BiO₃
Pto. de fusión: 415 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00046188
Núm. CAS: 10361-43-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to cream Powder
Loss on drying ≤1.0 %
Identification Positive
Bismuth (Bi) ≥80.0 % (on dry basis)