DL-Alanine methyl ester hydrochloride 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: H-DL-Ala-OMe.HCl, H-DL-Ala-OMe·HCl
393310010 393310050 393310250 393311000
ACRO393310010EA 25.6 EUR
ACRO393310010 ACRO393310050 ACRO393310250 ACRO393311000
DL-Alanine methyl ester hydrochloride 98+%
DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 139.58 g/mol
Pto. de fusión: 157…158 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00035523
Núm. CAS: 13515-97-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.0 %