1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
393400250 393400010 393400050
ACRO393400250EA 276 EUR
ACRO393400250 ACRO393400010 ACRO393400050
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 98%
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene
Formula: C₈H₉BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03790887
Núm. CAS: 52711-30-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %