Ácido (2-(trifluorometoxi)fenil)metabórico 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidroxi-2-(trifluorometoxi)fenilborano
393810010 393810050
ACRO393810010EA 57.5 EUR
ACRO393810010 ACRO393810050
Ácido (2-(trifluorometoxi)fenil)metabórico 97%
Ácido (2-(trifluorometoxi)fenil)metabórico
Formula: C₇H₆BF₃O₃
MW: 205,93 g/mol
Pto. de fusión: 121…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01320763
Núm. CAS: 175676-65-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %