2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
393830050 393830250
ACRO393830050EA 96.9 EUR
ACRO393830050 ACRO393830250
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₉H₁₁BO₄
Pto. de fusión: 137…138 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179453
Núm. CAS: 380430-53-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure