4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
393850010 393850050
ACRO393850010EA 68.4 EUR
ACRO393850010 ACRO393850050
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 97%
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
Pto. de fusión: 148…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684315
Núm. CAS: 208399-66-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %