Trifosfato de pentasodio para análisis
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Sodium triphosphate pentabasic, Sodium tripolyphosphate
393960250 393961000 393965000
ACRO393960250EA 25.8 EUR
ACRO393960250 ACRO393961000 ACRO393965000
Trifosfato de pentasodio para análisis
Trifosfato de pentasodio
Formula: Na₅O₁₀P₃
Pto. de fusión: 622 °C (desc.)
Densidad: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003514
Núm. CAS: 7758-29-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
pH 9.0 to 10.0 (1% solution)
Titration ≥98.0 %
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm