Ácido 5-bromo-2-piridincarboxílico 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
393990010 393990050 393990250
ACRO393990010EA 28.3 EUR
ACRO393990010 ACRO393990050 ACRO393990250
Ácido 5-bromo-2-piridincarboxílico 97%
Ácido 5-bromo-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄BrNO₂
Pto. de fusión: 177…178 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00234149
Núm. CAS: 30766-11-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %