Ácido (2-iodofenil)acético 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-(2-Iodophenyl)acetic acid
394040010
394040050
394040250
ACRO394040010EA
23.6
EUR
ACRO394040010
ACRO394040050
ACRO394040250
Ácido (2-iodofenil)acético 97+%
Ácido (2-iodofenil)acético
Formula:
(C₆H₄I)CH₂COOH Pto. de fusión: 112…114 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00046546 Núm. CAS: 18698-96-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to cream to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 113 to 118 °C |
HPLC | ≥97.0 % |