Azul de metiltimol, sal sódica ACS indicator grade
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Sodium 2,2',2'',2'''-((((1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate, Methylthymol Blue tetrasodium salt
394210010 394210050
ACRO394210010EA 57.6 EUR
ACRO394210010 ACRO394210050
Azul de metiltimol, sal sódica ACS indicator grade
Azul de metiltimol, sal sódica
Formula: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
MW: 844.76 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00148905
Núm. CAS: 1945-77-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval From pH 6.5 (yellow) to pH 8.5 (blue)
Suitability (as metal indicator) Passes test
Clarity of solution Passes test