Ácido 4-(hidroximetil)benzoico 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
394340010 394340100
ACRO394340010EA 64.2 EUR
ACRO394340010 ACRO394340100
Ácido 4-(hidroximetil)benzoico 98%
Ácido 4-(hidroximetil)benzoico
Formula: C₈H₈O₃
Pto. de fusión: 182…184 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017598
Núm. CAS: 3006-96-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %