2-Phenylthiazole 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
394370010 394370050
ACRO394370010EA 61 EUR
ACRO394370010 ACRO394370050
2-Phenylthiazole 98%
2-Phenylthiazole
Formula: C₉H₇NS
MW: 161,2200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00272327
Núm. CAS: 1826-11-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %