4-Biphenylboronic acid 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: [1,1'-Biphenyl]-4-ylboronic acid
394420010 394420050 394420250
ACRO394420010EA 41.2 EUR
ACRO394420010 ACRO394420050 ACRO394420250
4-Biphenylboronic acid 97%
4-Biphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₁BO₂
Pto. de fusión: 241…245 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00093311
Núm. CAS: 5122-94-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %