Titanio (III) cloruro solución 20% (w/v) in hydrochloric acid 2M
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
395622500 395620010 395620250
ACRO395622500EA 118 EUR
ACRO395622500 ACRO395620010 ACRO395620250
Titanio (III) cloruro solución 20% (w/v) in hydrochloric acid 2M
Titanio (III) cloruro
Formula: Cl₃Ti
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011266
Núm. CAS: 7705-07-9
UN: 3264
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark purple Solution
Titration Complexometric 18 to 23 %
Titration with NaOH 1.8 to 2.2 N HCl