Carbono activo, NORIT® GAC 1240 12-40 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
395710010 395712500
ACRO395710010EA 186 EUR
ACRO395710010 ACRO395712500
Carbono activo, NORIT® GAC 1240 12-40 mesh
Carbono activo
Formula: C
Pto. de fusión: 3652 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00133992
Núm. CAS: 7440-44-0
ADR: 4.2,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Granular solid
Water ≤2 % (As packed)
Particle size ≤4 % (< 40 mesh)
Molasses number ≥230
Abrasion number ≥75
Iodine number ≥1000 mg/g