Níquel activated 50% slurry in water catalyst (Raney®-type)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
395921000
395925000
395921000.EA
82.5
EUR
395921000.
395925000.
Níquel activated 50% slurry in water catalyst (Raney®-type)
Níquel
Formula:
Ni Pto. Ebullición: 3007 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1453 °C Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011137 Núm. CAS: 7440-02-0 UN: 1378 ADR: 4.2,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Dark grey to black Slurry in water |
pH | 8.5 to 12.0 (of supernatant) |
Aluminium (Al) | ≤8 % |
Nickel (Ni) | ≥92 % |