Sodio tetracloroáurato hidrato 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
396270010 396270050
ACRO396270010EA 205 EUR
ACRO396270010 ACRO396270050
Sodio tetracloroáurato hidrato 98%
Sodio tetracloroáurato hidrato
Formula: AuCl₄Na·H₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149161
Núm. CAS: 29156-65-8
UN: 1759
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to orange to golden Powder or crystals or granules
Assay 48.3 to 50.3 % (Au)