Amonio cloruro ≥99.0%, extra puro, with anti-caking agent
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
396400010
396400050
ACRO396400010EA
52
EUR
ACRO396400010
ACRO396400050
Amonio cloruro ≥99.0%, extra puro, with anti-caking agent
Amonio cloruro
Formula:
NH₄Cl Pto. de fusión: 340 °C (subl.) Densidad: 1,52 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011420 Núm. CAS: 12125-02-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | 99.0 to 101.0 % |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Anticaking agent | ≤0.7 % (Tricalcium phosphate) |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |