terc-Butillitio 1.9 M in pentane, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: t-Butyllithium
396541000 396548000
396541000.EA 82.4 EUR
396541000. 396548000.
terc-Butillitio 1.9 M in pentane, AcroSeal®
terc-Butillitio
Formula: C₄H₉Li
MW: 64,06 g/mol
Pto. Ebullición: 36…38 °C (760 mmHg)
Densidad: 0,69 g/cm³
Pto. de inflamación: –56 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008795
Núm. CAS: 594-19-4
UN: 3394
ADR: 4.2,
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.80 to 2.02 M