Ácido 2,6-dicloronicotinico 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
396610010
396610050
396610250
ACRO396610010EA
36.1
EUR
ACRO396610010
ACRO396610050
ACRO396610250
Ácido 2,6-dicloronicotinico 98+%
Ácido 2,6-dicloronicotinico
Formula:
C₆H₃Cl₂NO₂ Pto. de fusión: 147…150 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075583 Núm. CAS: 38496-18-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Off-white to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.0 % |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |