2-Propanol 99+%, meetSpec_Ph.Eur.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Alcohol isopropílico, IPA
396980010 396980025 396980100 396980250 396982500
ACRO396980010EA 66.6 EUR
ACRO396980010 ACRO396980025 ACRO396980100 ACRO396980250 ACRO396982500
2-Propanol 99+%, meetSpec_Ph.Eur.
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Pto. Ebullición: 81…83 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –89.5 °C
Densidad: 0.785 g/cm³
Pto. de inflamación: 12 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
UN: 1219
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid (Passes test)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.376 to 1.379 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
UV at 310 nm A: ≤0.01
Relative density (20/20°C) 0.785 to 0.789
Specific gravity (25°C) 0.783 to 0.787
Identification D Passes test
Non-volatile matter ≤20 ppm
Related substances ≤0.3 %
Acidity/alkalinity Passes test
Benzene ≤2 ppm
Peroxides Passes test