3-Picolil bromuro bromhidrato 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
397140010 397140050
ACRO397140010EA 56.4 EUR
ACRO397140010 ACRO397140050
3-Picolil bromuro bromhidrato 97%
3-Picolil bromuro bromhidrato
Formula: C₆H₇Br₂N
Pto. de fusión: 150…155 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01321314
Núm. CAS: 4916-55-6
UN: 2923
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 154 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %